Learn More
Oxybutynin-d11 Chloride, TRC
Artikelnummer. 30179598
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179598 25 mg 25 Milligramm
30179653 1 mg 1 Milligramm
30179382 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30179598 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO86852725MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185151-95-4
Summenformel C22 D11 H20 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 405.015
Synonym 4-Diethylaminobut-2-ynyl 2-hydroxy-2-phenyl-2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)acetate hydrochloride, 4-(Diethylamino)-2-butyn-1-yl α-(cyclohexyl-d11)-α-hydroxybenzeneacetate hydrochloride, (±)-Oxybutynin-d11 HCl (cyclohexyl-d11), Oxybutynin-d11 Chloride, Oxybutynin-D11 (cyclohexyl-D11) Hydrochloride
IUPAC-Name 4-(diethylamino)but-2-ynyl 2-hydroxy-2-phenyl-2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)acetate;hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)(C(=O)OCC#CCN(CC)CC)c2ccccc2)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxybutynin-d11 Chloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/i6D2,9D2,10D2,15D2,16D2,20D;
Formelmasse 404.276