missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxybutynin-d11 Chloride, TRC

Artikelnummer. 30179653
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179653 1 mg 1 Milligramm
30179598 25 mg 25 Milligramm
30179382 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30179653 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8685271MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1185151-95-4
Summenformel C22 D11 H20 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 405.015
Synonym 4-Diethylaminobut-2-ynyl 2-hydroxy-2-phenyl-2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)acetate hydrochloride, 4-(Diethylamino)-2-butyn-1-yl α-(cyclohexyl-d11)-α-hydroxybenzeneacetate hydrochloride, (±)-Oxybutynin-d11 HCl (cyclohexyl-d11), Oxybutynin-d11 Chloride, Oxybutynin-D11 (cyclohexyl-D11) Hydrochloride
IUPAC-Name 4-(diethylamino)but-2-ynyl 2-hydroxy-2-phenyl-2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)acetate;hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)(C(=O)OCC#CCN(CC)CC)c2ccccc2)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oxybutynin-d11 Chloride
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/i6D2,9D2,10D2,15D2,16D2,20D;
Formelmasse 404.276
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.