missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(±)-Oxybutynin-d11 HCl (Cyclohexyl-d11), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxybutynin-d11 Chloride |
| CAS | 1185151-95-4 |
| Summenformel | C22 D11 H20 N O3 . Cl H |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 4-Diethylaminobut-2-ynyl 2-hydroxy-2-phenyl-2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)acetate hydrochloride, 4-(Diethylamino)-2-butyn-1-yl α-(cyclohexyl-d11)-α-hydroxybenzeneacetate hydrochloride, (±)-Oxybutynin-d11 HCl (cyclohexyl-d11), Oxybutynin-d11 Chloride, Oxybutynin-D11 (cyclohexyl-D11) Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25 H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1 H/i6D2,9D2,10D2,15D2,16D2,20 D; |
| SMILES | Cl.[2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(O)(C(=O)OCC#CCN(CC)CC)c2ccccc2)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 4-(Diethylamino)but-2-inyl-2-hydroxy-2-phenyl-2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)acetat;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 405.015 |
| Formelmasse | 404.276 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?