missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyphenonium Betaromide, TRC

Artikelnummer. 30417799
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417799 10 mg
30414732 50 mg
30411727 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30417799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO87696810MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 50-10-2
Summenformel C21 H34 N O3 . Br
Molekulargewicht (g/mol) 428.4
Synonym Ethanaminium, 2-[(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (1:1), Ammonium, diethyl(2-hydroxyethyl)methyl-, bromide, α-phenylcyclohexaneglycolate (8CI), Diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide α-phenylcyclohexaneglycolate (6CI), Ethanaminium, 2-[(cyclohexylhydroxyphenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (9CI), Cyclohexaneglycolic acid, α-phenyl-, ester with diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide (8CI), (±)-Oxyphenonium bromide, Antrenil, Antrenyl, Antrenyl Duplex, Ba-5473, C 5473, Oxifenon, Oxyfenon, Oxyphenon, Oxyphenonium bromide, Spasmodin, Spasmophen, dl-Oxyphenonium bromide
IUPAC-Name 2-(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxyethyl-diethyl-methylazanium;bromide
SMILES [Br-].CC[N+](C)(CC)CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oxyphenonium Bromide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H34NO3.BrH/c1-4-22(3,5-2)16-17-25-20(23)21(24,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6,8-9,12-13,19,24H,4-5,7,10-11,14-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 427.1722
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.