missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyphenoniumbromid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxyphenonium Bromide |
| CAS | 50-10-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Oxyphenonium Bromide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C21 H34 N O3 . Br |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanaminium, 2-[(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (1:1), Ethanaminium, 2-[(cyclohexylhydroxyphenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (9CI), Antrenil, Antrenyl, Antrenyl Duplex, Ba-5473, C 5473, Oxifenon, Oxyfenon, Oxyphenon, Oxyphenonium bromide, Spasmodin, Spasmophen, dl-Oxyphenonium bromide, Ammonium, diethyl(2-hydroxyethyl)methyl-, bromide, alpha-phenylcyclohexaneglycolate (8CI), Diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide alpha-phenylcyclohexaneglycolate (6CI), Cyclohexaneglycolic acid, alpha-phenyl-, ester with diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide (8CI), (+/-)-Oxyphenonium bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H34NO3.BrH/c1-4-22(3,5-2)16-17-25-20(23)21(24,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6,8-9,12-13,19,24H,4-5,7,10-11,14-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | [Br-].CC[N+](C)(CC)CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?