Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracyclin-Dihydrat, 95 %
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxytetracycline dihydrate |
Typ | Oxytetracycline Dihydrate |
Namenshinweis | 95% |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Merck Index | 14, 6976 |
Verpackung | Glasflasche |
Formelmasse | 496.46 |
Spezifische Drehung | On anhydrous substance: -203° to -216° (20°C, 589nm) (c=1, 0.1M HCl) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Oxytetracycline dihydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.