Learn More
Welch™ PUMPE CHEMVAC 11M3/H 2.10-3 MBAR MBAR
Artikelnummer. 11812303 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
345 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11812303
Marke: Welch™ 109031
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erzeugt ein tiefes Vakuum mit hohem Durchfluss dank einer leistungsstarken Drehschieberpumpe. Welch™ Chemvac P12Z – 301 entgast schädliche Dämpfe mit einem Sekundärvakuum.
  • Besteht aus zweistufiger Drehschieberpumpe P 6 Z und zweistufiger Membranpumpe MPC 301 Z
  • Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen
  • Beide Pumpen sind elektrisch und haben einen Vakuumanschluss
  • Drehschieberpumpe enthält einen Auslauf mit einem Abscheider für die Ansammlung von Kondensaten. 
  • Lieferung komplett mit Magnetventilblock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 345 mm
Modell P 12 Z - 301
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 420 mm
Gesamtbreite (metrisch) 590 mm
Pumpentyp Chemvac Kombinationspumpensystem
Maximaler Druck 2 x 10 bis 3 mbar
Spannung 115/230 V