Learn More
p-Anisaldehyd +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Anisaldehyde |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | -1°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.1210g/mL |
Siedepunkt | 248°C to 249°C |
Flammpunkt | 116°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |