Learn More
p-Anisinsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10654822
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
100-09-4
C8H8O3
152.15
MFCD00002542
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
7478
CHEBI:40813
4-methoxybenzoic acid
COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
100-09-4
C8H8O3
152.15
MFCD00002542
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
7478
CHEBI:40813
4-methoxybenzoic acid
COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Anisic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 181.0°C to 186.0°C
Farbe Beige-grau bis weiß
Siedepunkt 275.0°C
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3OC6H4CO2H
Brechungsindex 1.5710 to 1.5760
Menge 1 kg
Beilstein 10,IV,346
Merck Index 15,659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/L (20 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,ethyl acetate
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver