Learn More
p-Chlorphenylguanidinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4-Chlorophenyl)guanidine Hydrochloride |
| CAS | 14279-91-5 |
| Summenformel | C7 H8 Cl N3 . Cl H |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | (4-Chlorophenyl)guanidine Hydrochloride, Guanidine, N-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1), Guanidine, (4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, (p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), 4-Chlorophenylguanidine hydrochloride, BW 65-100, p-Chlorophenyl urea hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8ClN3.ClH/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10;/h1-4H,(H4,9,10,11);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Chlorphenyl)guanidin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.07 |
| Formelmasse | 205.0174 |