Learn More
Alfa Aesar™ p-Kresol, 99 %
Marke: Alfa Aesar™ A13531.0B
Weitere Details : CAS : 106-44-5 Netto-Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 3455 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge | 1000g |
---|
Beschreibung
Anwendungenp-Cresol ist ein Ausgangsmaterial für die Synthese von Bupranolol, einem nicht selektiven Beta-Blocker. Es wird auch bei der Herstellung von Antioxidantien wie Butylhydroxytoluol verwendet. Darüber hinaus wird es als Klebstoff und Dichtungsmittel in Chemikalien, Farbstoffen, Zwischenprodukten, Geruchsstoffen, Weichmachern, Beschichtungs- und Oberflächenbehandlungsmitteln verwendet. Es wirkt als Antioxidans und Desinfektionsmittel in Pharmazeutika.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether und Aceton. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
Chemische Identifikatoren
106-44-5 | |
108.14 | |
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N | |
2879 | |
4-methylphenol |
C7H8O | |
MFCD00002376 | |
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene | |
CHEBI:17847 | |
CC1=CC=C(C=C1)O |
Spezifikation
p-Cresol | |
89°C (192°F) | |
Light sensitive | |
32°C to 34°C | |
106-44-5 | |
MFCD00002376 | |
1305151 | |
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene | |
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N | |
4-methylphenol | |
2879 | |
108.14 |
1.034 | |
Phenol-like | |
201°C to 202°C | |
1000g | |
C7H8O | |
UN3455 | |
14,2579 | |
Soluble in ethanol,diethyl ether and acetone. Slightly soluble in water. | |
CC1=CC=C(C=C1)O | |
108.14 | |
CHEBI:17847 | |
99% |