Learn More
p-Kresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11435643
36.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
106-44-5
C7H8O
108.14
MFCD00002376
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
2879
CHEBI:17847
4-Methylphenol
CC1=CC=C(C=C1)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
106-44-5
C7H8O
108.14
MFCD00002376
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
2879
CHEBI:17847
4-Methylphenol
CC1=CC=C(C=C1)O
p-Cresol is a starting material in the synthesis of bupranolol which is a non-selective beta blocker. It is also used in the production of antioxidants like butylated hydroxytoluene. Furthermore, it is used as an adhesive and a sealant in chemicals, dyes, intermediates, odor agents, plasticizers, plating agents and surface treating agents. It acts as an antioxidant and a disinfectant in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Cresol ist ein Ausgangsmaterial für die Synthese von Bupranolol, einem nicht selektiven Beta-Blocker. Es wird auch bei der Herstellung von Antioxidantien wie Butylhydroxytoluol verwendet. Darüber hinaus wird es als Klebstoff und Dichtungsmittel in Chemikalien, Farbstoffen, Zwischenprodukten, Geruchsstoffen, Weichmachern, Beschichtungs- und Oberflächenbehandlungsmitteln verwendet. Es wirkt als Antioxidans und Desinfektionsmittel in Pharmazeutika.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether und Aceton. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Cresol
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Dichte 1.034
Siedepunkt 201°C to 202°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Geruch Phenol-like
Menge 250 g
UN-Nummer UN3455
Beilstein 1305151
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,2579
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,diethyl ether and acetone. Slightly soluble in water.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99%