Learn More
p-Fluoro-Alpha-acetamidocinnamic Acid, TRC
Artikelnummer. 30392851
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30392851 1 g
30397222 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30392851 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5870001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111649-72-0
Summenformel C11 H10 F N O3
Molekulargewicht (g/mol) 223.2
Synonym P-Fluoro-A-Acetamidocinnamic Acid
IUPAC-Name (E)-2-acetamido-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
SMILES CC(=O)N\C(=C\c1ccc(F)cc1)\C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Fluoro-a-acetamidocinnamic Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H10FNO3/c1-7(14)13-10(11(15)16)6-8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/b10-6+
Formelmasse 223.0645