Learn More
Bohlender™ P-MRK-Klemmringe
Geeignet zur Verwendung mit P-MRK-Magnetrührköpfen.
Marke: Bohlender™ C927-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus einer PTFE-PEEK-Verbindung
- Zur Verwendung mit P-MRK Rührköpfen verschiedener Größen
- FDA-Konformität
- Lieferbar in Packungen mit 3 Stück
Spezifikation
3/Packung | |
PTFE-PEEK-Verbindung | |
Weiß |
Klammerringe | |
Rührerköpfe mit geschliffenem Gelenk NS 29/32 oder NS 45/40 für Wellenaußendurchmesser 10 mm und Köpfe mit flachem Flansch DN 40 |