missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Nitrophenylthiol Acetate, TRC

Artikelnummer. 30467873
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467873 500 mg -
30464894 1 g 1 Gramm
30465144 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30467873 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN505900500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 15119-62-7
Summenformel C8 H7 N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 197.21
Synonym S-(4-Nitrophenyl) Ester Ethanethioic Acid, S-(p-Nitrophenyl) Ester Thioacetic Acid, p-Nitrobenzenethiol Acetate, 4-Nitrophenyl Thiolacetate, S-(4-Nitrophenyl)thioacetate, S-(p-Nitrophenyl) Thioacetate, S-4-Nitrophenyl Ethanethioate
IUPAC-Name S-(4-nitrophenyl) ethanethioate
SMILES CC(=O)Sc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material p-Nitrophenylthiol Acetate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO3S/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
Formelmasse 197.0147
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.