Learn More
p-SCN-Bn-NOTA Trihydrochloride, Technical Grade, TRC
Artikelnummer. 30418315
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30418315 10 mg
30421147 5 mg
30422388 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS20012010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1583289-85-3
Summenformel C20H26N4O6S . 3HCl
Molekulargewicht (g/mol) 559.9
Synonym 2-S-(4-Isothiocyanatobenzyl)-1,4,7-triazacyclononane-1,4,7-triacetic Acid Trihydrochloride, 2-(4-Isothiocyanatobenzyl)-1,4,7-triazacyclonane-1,4,7-triacetic Acid Trihydrochloride
IUPAC-Name 2-[4,7-bis(carboxymethyl)-5-[(4-isothiocyanatophenyl)methyl]-1,4,7-triazonan-1-yl]acetic acid;trihydrochloride
SMILES Cl.Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CC(Cc2ccc(cc2)N=C=S)N(CC(=O)O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-SCN-Bn-NOTA Trihydrochloride, Technical Grade
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H26N4O6S.3ClH/c25-18(26)11-22-5-6-23(12-19(27)28)10-17(24(8-7-22)13-20(29)30)9-15-1-3-16(4-2-15)21-14-31;;;/h1-4,17H,5-13H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30);3*1H
Formelmasse 558.0873