Learn More
[p-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30414298
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414298 500 mg -
30417088 100 mg -
30419573 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30414298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT116700500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13653-84-4
Summenformel C20 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.32
Synonym [1,1':4',1' '-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid
IUPAC-Name 4-[4-(4-carboxyphenyl)phenyl]benzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [p-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H14O4/c21-19(22)17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(12-8-16)20(23)24/h1-12H,(H,21,22)(H,23,24)
Formelmasse 318.0892