missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[p-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30419573
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419573 250 mg 250 Milligramm
30414298 500 mg -
30417088 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30419573 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT116700250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13653-84-4
Summenformel C20 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.32
Synonym [1,1':4',1' '-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid
IUPAC-Name 4-[4-(4-carboxyphenyl)phenyl]benzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material [p-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H14O4/c21-19(22)17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(12-8-16)20(23)24/h1-12H,(H,21,22)(H,23,24)
Formelmasse 318.0892
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.