Learn More
p-Tolualdehyd, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10015670
58.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104-87-0
C8H8O
120.15
MFCD00006954
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
7725
CHEBI:28617
4-Methylbenzaldehyd
CC1=CC=C(C=C1)C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104-87-0
C8H8O
120.15
MFCD00006954
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
7725
CHEBI:28617
4-Methylbenzaldehyd
CC1=CC=C(C=C1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Tolualdehyde
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -6.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0150g/mL
Siedepunkt 204.0°C to 205.0°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CHO
Brechungsindex 1.5420 to 1.5480
Menge 500 g
Beilstein 07,297
Relative Dichte 1.015
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig