Learn More
p-Toluensulfinsäure-Natriumsalz, 97 % (Trockengew.), Wasser <5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
p-Toluenesulfinic acid sodium salt is used as an intermediate for the preparation of pharmaceuticals and dispersal dyes. It acts as a curing agent of grouting material. It is also used as a discharge medium of dyes and pigments. Further, it serves as a chemical intermediate in the production of fluorescent pigments and fabric adhesive. In addition to this, it is used as an electroplating brightening agent and curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
P-Toluensulfinsäure-Natriumsalz wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Pharmazeutika und Dispersionsfarbstoffen verwendet. Es dient als Aushärtungsmittel für Vergussmaterial. Es wird auch als Anwendungsmedium für Farbstoffe und Pigmente verwendet. Darüber hinaus dient es als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von fluoreszierenden Pigmenten und Stoffklebern. Es wird auch als Aufheller in der Galvanotechnik und als Härtemittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Toluenesulfinic acid sodium salt |
Namenshinweis | Water <5% |
Schmelzpunkt | >300°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 4621454 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 178.19 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only