Learn More
P-Toluensulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
Schmelzpunkt | 103 bis 106°C (wasserfrei) |
Siedepunkt | 140 °C (20 mmHg) |
Farbe | Rosa bis weiß |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
UN-Nummer | UN2585 |
Beilstein | 3568023 |
Merck Index | 14,9533 |
Formelmasse | 190.22 (172.20 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |