Learn More
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 99 %, extra-rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-201223
Click to view available options
Menge:
5g
100g
500g
2,5kg
10kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
6192-52-5
C7H10O4S
190.213
MFCD00142137
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
521998
4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
6192-52-5
C7H10O4S
190.213
MFCD00142137
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
521998
4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Namenshinweis >98.5% (total TSA)
Schmelzpunkt 100,0°bis 108,0 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3C6H4SO3H·H2O
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Ether und Chloroform
Formelmasse 190.22
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Menge 5g
Flammpunkt 180 °C
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.