Learn More
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, ACS, 98.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11395068
76.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6192-52-5
C7H10O4S
190.213
MFCD00142137
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
521998
4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6192-52-5
C7H10O4S
190.213
MFCD00142137
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
521998
4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
p-Toluenesulfonic acid monohydrate is used as a catalyst in the synthesis of resveratrol, in oxane derivatives as an antimalarial agent, as substituted piperidine and unsymmetrical benzyl. It acts as a catalyst in the preparation of 1,3,5-trisubstituted pyrazoles derivatives, selenated ketene dithioacetals, triazoloquinazolinone and benzimidazoquinazolinone derivatives. It also serves as an intermediate in the esterification and in reductive amination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Schmelzpunkt 103 bis 106°C (wasserfrei)
Siedepunkt 140 °C (20 mmHg)
Farbe Rosa bis weiß
UN-Nummer UN2585
Beilstein 3568023
Merck Index 14,9533
Formelmasse 190.22 (172.20 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte ACS
Dichte 1,24 g/mL
Menge 500g
Flammpunkt 150 °C (302 °F)
Geruch mild
Physikalische Form Kristallin
Empfindlichkeit Hygroskopisch