Learn More
p-Toluolsulfonsäure, Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077271
Click to view available options
Menge:
25 g
500g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6192-52-5
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
521998
4-Dimethylbenzolsulfonsäure-Hydrat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6192-52-5
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
521998
4-Dimethylbenzolsulfonsäure-Hydrat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Schmelzpunkt 100.0°C to 108.0°C
Flammpunkt 180°C
Summenformel C7H8O3S·H2O
Strukturformel CH3C6H4SO3H·H2O
Menge 25 g
Beilstein 11,97
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Merck Index 15,9692
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Molekulargewicht (g/mol) 190.22
Formelmasse 190.22
Klarheit (c=20,water) Passes test
Güte ACS Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.