Learn More
p-Toluolsulfonsäure, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3213115
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
657-84-1
C7H7NaO3S
194.18
MFCD00798566,MFCD00064388
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
3720192
Natrium;4-methylbenzolsulfonat
[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
657-84-1
C7H7NaO3S
194.18
MFCD00798566,MFCD00064388
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
3720192
Natrium;4-methylbenzolsulfonat
[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Schmelzpunkt >400°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >500°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 11,97
Fieser 11,535; 12,507
Merck Index 14,9533
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) ≥97.5% (ion exchange; alkalimetry)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.