Learn More
p-Toluolsulfonylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023686
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
4083-64-1
C8H7NO3S
197.21
MFCD00002030
VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
77703
4-methylbenzene-1-sulfonyl isocyanate
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
4083-64-1
C8H7NO3S
197.21
MFCD00002030
VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
77703
4-methylbenzene-1-sulfonyl isocyanate
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
It is a reagent used to prepare acetylated syn-1,2-diols,oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids, and N-tosylcarbonamides. -Toluenesulfonyl isocyanate has been used as derivatization reagent in determination of 3-α-hydroxy tibolone in human plasma by LC-MS/MS. It is also employed in the derivatization reagent in simultaneous quantitative analysis of diethylene glycol and propylene glycol in pharmaceutical products by HPLC and as reagent in the preparation of acetylated syn-1,2-diols, oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids and N-tosylcarbonamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Reagenz, das zur Herstellung von Acetylsyn-1,2-Diolen, Oxazolidin-2-onen, 2,3-Diaminsäuren und N-Tosylcarbonamiden verwendet wird. -Toluenesulfonylisocyanat wurde als Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung von 3-α-Hydroxytibolon im menschlichen Plasma durch LC-MS/MS verwendet. Es wird auch im Derivatisierungsreagenz bei der gleichzeitigen quantitativen Analyse von Diethylenglycol und Propylenglycol in pharmazeutischen Produkten durch HPLC und als Reagenz bei der Herstellung von Acetylsyn-1,2-Diolen, Oxazolidin-2-Onen, 2,3-Diaminsäuren und N-Tosylcarbonamiden verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Von Alkoholen, starken Basen, Aminen und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonyl isocyanate
Schmelzpunkt 5°C
Dichte 1.295
Siedepunkt 144°C (10 mmHg)
Flammpunkt 145°C (293°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.535
Menge 25 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 391287
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 197.21
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.