Learn More
p-Toluenesulfonyl-Semicarbazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054068
57.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10396-10-8
C8H11N3O3S
229.254
MFCD00072243
VRFNYSYURHAPFL-UHFFFAOYSA-N
p-toluenesulfonylsemicarbazide, 1-tosylsemicarbazide, p-toluenesulfonyl semicarbazide, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-aminocarbonyl hydrazide, 1-p-methylphenylsulfonyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamidourea, p-toluenesulfohyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamido urea, 4-toluenesulfonyl semicarbazide, ra ptss
82602
[(4-methylphenyl)sulfonylamino]Harnstoff
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NNC(=O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10396-10-8
C8H11N3O3S
229.254
MFCD00072243
VRFNYSYURHAPFL-UHFFFAOYSA-N
p-toluenesulfonylsemicarbazide, 1-tosylsemicarbazide, p-toluenesulfonyl semicarbazide, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-aminocarbonyl hydrazide, 1-p-methylphenylsulfonyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamidourea, p-toluenesulfohyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamido urea, 4-toluenesulfonyl semicarbazide, ra ptss
82602
[(4-methylphenyl)sulfonylamino]Harnstoff
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NNC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonyl semicarbazide
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 229.26
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver