Learn More
p-Toluidin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021386
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
106-49-0
C7H9N
107.156
MFCD00007906
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
7813
CHEBI:37825
4-Methylanilin
CC1=CC=C(C=C1)N
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
106-49-0
C7H9N
107.156
MFCD00007906
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
7813
CHEBI:37825
4-Methylanilin
CC1=CC=C(C=C1)N
p-Toluidine is an intermediate in the production of dyes, organic chemicals and aromatic azo compounds. It serves as a component of accelerators for cyanoacrylate glues. Furthermore, it acts as a bidentate Schiff base ligand through condensation with salicylaldehyde. It reacts with catecholamine to form a dye which is useful for spectrophotometric determination of catecholamine drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Toluidin ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen, organischen Chemikalien und aromatischen Azoverbindungen. Es dient als Komponente von Beschleunigern für Cyanacrylat-Klebstoffe. Des Weiteren wirkt es durch Kondensation mit Salicylaldehyd als zweizähniger Ligand der Schiffschen Base. In einer Reaktion mit Katecholamin bildet es einen Farbstoff, der bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Katecholaminpräparaten nützlich ist.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Pyridin, Diethylether, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Methanol, Kohlenstoffdisulfid, Ölen und verdünnten Säuren.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Toluidine
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Dichte 1.05
Siedepunkt 199°C to 202°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3451
Beilstein 471281
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,9536
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,pyridine,diethyl ether,acetone,carbon tetrachloride,methanol,carbon disulfide,oils and dilute acids.
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) ≥99%