Learn More
P-Toluoylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454373
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454373 1 g 1 Gramm
11464373 5 g 5 Gramm
11474373 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454373 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10950.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7391-28-8 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7391-28-8
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD00067895
InChI-Schlüssel AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzoylacetonitrile, 4-toluoylacetonitrile, 3-4-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, p-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-p-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-p-tolylpropanenitrile, acmc-20amdj, pubchem12072, maybridge1_004714, 4-methyl-benzoylacetonitrile
PubChem CID 522513
IUPAC-Name 3-(4-Methylphenyl)-3-Oxopropanenitril
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluoylacetonitrile
Schmelzpunkt 99°C to 104°C
Menge 1 g
Beilstein 742923
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%