Learn More
p-Tolylhydrazin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021754
24.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
637-60-5
C7H11ClN2
158.629
MFCD00012940
HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
p-tolylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-tolylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylphenyl-, monohydrochloride, p-tolylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, p-tolyl-, hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hcl, 1-4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, p-tolyl-hydrazine hydrochloride
12504
(4-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
CC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
637-60-5
C7H11ClN2
158.629
MFCD00012940
HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
p-tolylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-tolylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylphenyl-, monohydrochloride, p-tolylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, p-tolyl-, hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hcl, 1-4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, p-tolyl-hydrazine hydrochloride
12504
(4-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
CC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
p-Tolylhydrazine hydrochloride is used as anti-cancer potential for novel anticancer drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Tolylhydrazin-Hydrochlorid wird als Anti-Krebs-Potential für neuartige Krebsmedikamente verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Tolylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3563996
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 158.63
Reinheit (%) 98%