Learn More
p-Vinylguajacol-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Vinylguaiacol-d3 |
| CAS | 1335436-42-4 |
| Summenformel | C9H7D3O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-Ethenyl-2-methoxy-phenol-d3, 4-Vinyl-guaiacol-d3, 2-Methoxy-4-vinyl-phenol-d3, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethene-d3, 2-Methoxy-4-ethenylphenol-d3, 2-Methoxy-4-vinylphenol-d3, 3-Methoxy-4-hydroxystyrene-d3, 4-Ethenyl-2-methoxyphenol-d3, 4-Hydroxy-3-methoxystyrene-d3, 4-Hydroxy-3-methoxyvinylbenzene-d3, 4-Vinyl-2-methoxyphenol-d3, 4-Vinylguaiacol-d3, Varamol-d3 106, o-Methoxy-p-vinylphenol-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3/i2D3 |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C)C=C1OC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 2-(Methoxy-d3)-4-Vinylphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.19 |
| Formelmasse | 153.09 |