Learn More
p-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11498803
22.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
106-42-3
C8H10
106.17
MFCD00008556
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
7809
CHEBI:27417
1,4-Xylol
CC1=CC=C(C)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
106-42-3
C8H10
106.17
MFCD00008556
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
7809
CHEBI:27417
1,4-Xylol
CC1=CC=C(C)C=C1
p-Xylene is used as a precursor in the production of benzoic, isophthalic, tetraphillic acids and dimethyle esters, which are used in the manufacture of polyester. It acts as an intermediate in plastic and rubber products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Xylol wird als Ausgangsstoff bei der Herstellung von Benzoic-, Isophthal-, Tetraphillsäuren sowie Dimethyl-Estern verwendet, die bei der Polyesterherstellung zum Einsatz kommen. Dient als Zwischenprodukt für Kunststoff- und Gummiprodukte.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther, Aceton, Benzol und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Xylene
Schmelzpunkt 12°C to 13°C
Dichte 0.866
Siedepunkt 137°C to 138°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 27°C (80°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.495
UN-Nummer UN1307
Beilstein 1901563
Merck Index 14,10081
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 99%