Learn More
Velp Scientifica™ LH Überkopfrührer
Artikelnummer. 13568550 Alle ansehen Velp Produkte
Change view
Click to view available options
Geschwindigkeit:
50 bis 2.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit unitSize
13568550 50 bis 2.000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13568550 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. F201A0156
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Analoger Rührer mit 80 Ncm Drehmoment. Bietet hervorragende Arbeitsleistung bei Flüssigkeiten mittlerer Viskosität und mittleren Volumina. LH Rührwerke können die anspruchsvollsten Aufgaben bei gleichzeitig sanftem Anlauf und intensivem Mischen erfü
  • Der LH ist  ein intuitiver Rührer, der  durch Überlast-, Überstrom- und Überhitzungsschutz für Sicherheit   sorgt.
  • Einfach zu installieren, widerstandsfähig und  platzsparend – LH ist die beste Wahl für Proben mit mittlerer bis hoher Viskosität.
  • Der VELP LHsorgt für einen gleichmäßigen Start und kräftige Agitation auch bei maximaler Geschwindigkeit!
  • LH erreicht Drehzahlen von 2000  U/ min  und rührt bis zu  40  Liter um.  Das Gerät kann hohe Viskositäten bewältigen, bis zu einem Maximum  von  50.000 *mPa·s.
  • Das  einfach zu  schließende Spannfutter ist leicht zu bedienen und kann Wellen mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm aufnehmen. Es benötigt kein Werkzeug. 
  • Der LH wurde entwickelt, um auch unter schwierigen Betriebsbedingungen eine lange Lebensdauer zu bieten.
  • Die spezielle  Technopolymerstruktur und  die  Schutzart IP 40  garantieren eine gute Chemikalienbeständigkeit und besondere Handhabung; sie gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
  • Der robuste Motor garantiert über die Jahre einen kontinuierlichen Betrieb ohne zusätzliche Wartungskosten.
Spezifikation
Geschwindigkeit 50 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 40 l
Spannung 110/230 V
Wirkleistung 190 W
Abmessungen (L x B x H) 196 x 80 x 230 mm
Höhe (metrisch) 230 mm
Breite (metrisch) 80 mm
Elektrische Anforderungen 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W
Frequenz 50/60 Hz
Zertifizierung/Konformität CEI EN 60529, IP40
Spannfuttergröße 1 bis 10 mm
Modell LH
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C
Drehmoment 80 Ncm
Viskosität 50.000 mPas
Gewicht (metrisch) 2,9 kg