Learn More
Cytiva Vacushield™ Belüftungsvorrichtung
Beschreibung
- Ermöglicht das freie Durchströmen von Luft und Gasen und blockiert gleichzeitig wässrige Lösungen und Aerosolverunreinigungen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Specifications
Specifications
| Material (Membran) | PTFE |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 19.6 cm2 |
| Art des Einlasses | Gestufter Schlauchanschluss |
| Art des Auslasses | Gestufter Schlauchanschluss |
| Menge | 3/Pk. |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |