missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p130, p Thr986 Antibody (S06-9B3), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18676564 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18676564 100 μg 100 Mikroliter
18629643 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18676564 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP319939100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

p130 Monoclonal antibody specifically detects p130 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen p130
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon S06-9B3
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias FLJ26459, P130, PRB2, RB2, RBR-2, retinoblastoma-like 2 (p130), retinoblastoma-like protein 2,130 kDa retinoblastoma-associated protein, Retinoblastoma-related protein 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Thr986 of human p130 (Uniprot # Q08999)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5934
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.