Learn More
p140Cap Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16896825 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16896825 20 μL 20 Mikroliter
16886825 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16896825 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 553621AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Spezifikation
Antigen p140Cap
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.43 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen SRCIN1
Gen-Zugriffsnummer Q9C0H9, Q9QWI6, Q9QXY2
Gen-Alias KIAA1684, p130Cas associated protein, P140, p140Cap, SNAP 25 interacting protein, SNAP25 interacting protein, SNIP, SRCIN1
Gensymbole Srcin1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56013, 56029, 80725
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG