missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIK3R4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA550612

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15614545

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The antibody detects endogenous levels of total p150(PIK3R4) protein.

PIK3R4 Polyclonal antibody specifically detects PIK3R4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

PIK3R4
Polyclonal
Unconjugated
PIK3R4
2210010O15Rik; C730038E05Rik; C85833; D9Ertd418e; p150; phosphatidylinositol 3 kinase, regulatory subunit, polypeptide 4, p150; phosphatidylinositol 3-kinase-associated p150; phosphoinositide 3-kinase adaptor protein; Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4; phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 4; phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 4; phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 4, p150; PI3-Kinase p150; PI3-kinase p150 subunit; PI3-kinase regulatory subunit 4; PI3-kinase VPS15; PIK3R4; VPS15
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
30849, 363131, 75669
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.9 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
P0C0R5, Q8VD65, Q99570
PIK3R4
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 4
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote