missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p16INK4a/CDKN2A Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18624136 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18624136 100 μg 100 Mikroliter
18628125 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18624136 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298881100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

p16INK4a/CDKN2A Polyclonal antibody specifically detects p16INK4a/CDKN2A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen p16INK4a/CDKN2A
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 μL/mg of lysate
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4IP14ARF, CDKN2, cell cycle negative regulator beta, CMM2P16-INK4A, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4), INK4, INK4A, MLMP16INK4, MTS-1, MTS1P14, Multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p16-INK4a, P19, p19ARF, TP16
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human p16INK4a/CDKN2A.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet ABC Transporters, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1029
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.