Learn More
p18INK4c Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results with the Epredia™ p18INK4c Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
132.60 € - 617.10 €
Spezifikation
Antigen p18superscriptINK4csuperscript Ab-3
Klon 18P118; same as DCS-118
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12672457
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-858-P1
Concentrated 500 μL
410.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12692457
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-858-PABX
Concentrated 200 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12662457
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-858-P0
Concentrated 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12652467
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-858-R7
Prediluted 7 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
p18INK4c is a specific inhibitor of cdk4/cdk6 and is expressed during G1 -to S transition in the eukaryotic cell division cycle. It is maximally induced as cells enter S-phase.
Host Species: Mouse
Clone: 18P118; same as DCS-118
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Mouse. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified recombinant p18INK4c protein
Molecular Weight: 18kDa
Positive Control: HeLa cells; Tonsil, skeletal muscle, heart, pancreas
Cellular Localization: Cytoplasmic and Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
p18superscriptINK4csuperscript Ab-3
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse
IgG1
18P118; same as DCS-118
Monoclonal
Mouse
Cell Cycle
Purified recombinant p18superscriptINK4csuperscript protein