Learn More
GRF-1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16653805
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16653805 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16653805 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA599556
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
GRF-1 Polyclonal Antibody
GRF-1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GRF-1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen ARHGAP35
Gen-Zugriffsnummer P81128, Q91YM2, Q9NRY4
Gen-Alias 6430596G11Rik; AI841135; ARHGAP35; GAP-associated protein p190; glucocorticoid receptor DNA binding factor 1; Glucocorticoid receptor DNA-binding factor 1; Glucocorticoid receptor repression factor 1; GRF1; GRF-1; GRLF1; KIAA1722; LOW QUALITY PROTEIN: rho GTPase-activating protein 35; MGC10745; mKIAA1722; P190 RhoGAP; P190A; p190-A; p190ARHOGAP; p190RhoGAP; rho GAP p190A; Rho GTPase activating protein 35; rho GTPase-activating protein 35; Rho-GAP protein; p190-A; GRLF1
Gensymbole ARHGAP35
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human ARHGAP35(Accession Q9NRY4), corresponding to amino acid residues Q1079-G1129.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 232906, 2909, 306400
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG