Learn More
Epredia™ Lab Vision™ p21WAF1 Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Achieve accurate, reproducible results with the Epredia™ p21WAF1 Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody.
132.60 € - 655.00 €
Spezifikation
Antigen p21superscriptWAF1superscript Ab-5
Klon HZ52
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12621277
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-387-P
Concentrated 1 mL
655.00 €
1 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12651277
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-387-PABX
Concentrated 200 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12641277
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-387-P1
Concentrated 500 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12611277
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-387-P0
Concentrated 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12671277
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-387-R7
Prediluted 7 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
p21WAF1/Cip1/Sdi1/Pic1 is a tumor suppressor protein. Expression of p21WAF1 is induced by wild type, but not mutant, p53 suppressor protein. The p21WAF1 protein binds to cyclin/CDK complexes and inhibits their kinase activity thereby stopping cell cycle progression. It also binds to PCNA (proliferating cell nuclear antigen) and blocks DNA replication but not the DNA repair process.
Host Species: Mouse
Clone: HZ52
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Cow, Mouse, and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Full-length human recombinant p21 protein
Molecular Weight: 21kDa
Positive Control: Ls174T or Raji cells, Colon CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunoprecipitation
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
p21superscriptWAF1superscript Ab-5
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
RUO
Bovine, Human, Rat
IgG1
HZ52
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Full length human recombinant p21 protein