missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p27 Kip1 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Achieve accurate, reproducible results with the Epredia™ p27Kip1 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
133.62 € - 622.20 €
Spezifikation
Antigen | p27superscriptKip1superscript Ab-1 |
---|---|
Klon | DCS-72.F6 |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Wirtsspezies | Mouse |
Produktcode | Marke | Konjugat | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konjugat | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12610717
|
Epredia
MS-256-P1 |
Unconjugated | 200μg/mL | 500 μL |
426.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12680707
|
Epredia
MS-256-B1 |
Biotin | 200μg/mL | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12600717
|
Epredia
MS-256-P0 |
Unconjugated | 200μg/mL | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12670707
|
Epredia
MS-256-B0 |
Biotin | 200μg/mL | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12690707
|
Epredia
MS-256-P |
Unconjugated | 200μg/mL | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12620717
|
Epredia
MS-256-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
p27Kip1, a candidate tumor suppressor gene, functions as a negative regulator of G1 progression and has been proposed to function as a possible mediator of TGF-Β induced G1 arrest.Host Species: Mouse
Clone: DCS-72.F6
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat, and Dog. Does not react with cow. Others not known.
Epitope: aa 83-197
Immunogen: Mouse recombinant p27 protein
Molecular Weight: 27kDa
Positive Control: MAD109, Ls174T cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Native and denatured)
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
p27superscriptKip1superscript Ab-1 | |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Mouse recombinant p27 protein |
DCS-72.F6 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Canine, Human, Mouse, Rat | |
Primary |