Learn More
Dostmann Electronic™ P400 Model Profi-Thermometer
Specifications
Specifications
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Modell | P400 |
| Gewicht (metrisch) | 240 g |
| Produkttyp | Profithermometer |
| Datenspeicherung | 16 Messungen |
| Max. Temperatur (metrisch) | 850 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -100 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | –99.9 bis 850 °C |
| Genauigkeit | ±0,3 °C |
| Show More |