Learn More
P4HA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA555704
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15773621
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LDYLSYAVFQ LGDLHRALEL TRRLLSLDPS HERAGGNLRY FEQLLEEERE KTLTNQTEAE LATPEGIYER PVDYLPERDV YESLCRGEGV KLTPRRQKRL FCRYHHGNRA PQLLIAPFKE EDEWDSPHIV RYYDVMS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 90%.
P4HA2 Polyclonal antibody specifically detects P4HA2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
P4HA2
Polyclonal
Unconjugated
P4HA2
4-PH alpha 2; 4-PH alpha-2; 4PHalpha2; AA407196; C76437; collagen prolyl 4-hydroxylase alpha(II); C-P4Halpha(II); hypothetical protein LOC507327; P4HA2; P4hl; procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), alpha II polypeptide; procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), alpha polypeptide 2; procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), alpha polypeptide II; procollagen-proline,2-oxoglutarate-4-dioxygenase subunit alpha-2; prolyl 4-hydroxylase A; Prolyl 4-hydroxylase alpha IIa subunit; prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 2; prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-2; prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide II; UNQ290/PRO330; zgc:91948
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
8974
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O15460
P4HA2
Recombinant protein corresponding to Human P4HA2