Learn More
p53 Ab-8 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ p53 Ab-8, Mouse Monoclonal Antibody.
140.00 € - 565.00 €
Spezifikation
Antigen | p53 Ab-8 |
---|---|
Klon | DO-7 + BP53-12 |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Form | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12662197
|
Epredia
MS-738-P0 |
Concentrated | 200μg/mL | 100 μL |
140.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12672197
|
Epredia
MS-738-P1 |
Concentrated | 200μg/mL | 500 μL |
354.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12682197
|
Epredia
MS-738-P |
Concentrated | 200μg/mL | 1 mL |
565.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12602207
|
Epredia
MS-738-PABX |
Concentrated | 1mg/mL | 200 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12632207
|
Epredia
MS-738-R7 |
Prediluted | — | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to mdm2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein p53 senses DNA damage and possibly facilitating repair. Mutation involving p53 is found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovarian, bladder, colon, lung, and melanoma.Host Species: Mouse
Clone: DO-7 + BP53-12
Isotype: IgG2b + IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: aa 37-45 and aa 20-25
Immunogen: Recombinant human p53 protein
Molecular Weight: 53kDa
Positive Control: MDA-231, SKBR-3 cells or Colon CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native and denatured)
Spezifikation
p53 Ab-8 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG2a, IgG2b |
DO-7 + BP53-12 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Recombinant human p53 protein | |
Primary |