Learn More
Epredia™ Lab Vision™ p53 Rabbit Monoclonal Antibody (Clone SP5)
Employ part of a comprehensive antibody portfolio with the Epredia™ p53, Rabbit Monoclonal Antibody (Clone SP5). Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
101.08 € - 630.00 €
Spezifikation
Antigen | p53 |
---|---|
Klon | SP5 |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12603697
|
Epredia™
RM-9105-S0 |
Concentrated | 100 μL |
144.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12613697
|
Epredia™
RM-9105-S1 |
Concentrated | 500 μL |
434.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12693687
|
Epredia™
RM-9105-S |
Concentrated | 1 mL |
630.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12683687
|
Epredia™
RM-9105-R7 |
Prediluted | 7 mL |
337.00 €
7 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12663687
|
Epredia™
RM-9105-R1 |
Prediluted | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12673687
|
Epredia™
RM-9105-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to mdm2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein p53 senses DNA damage and possibly facilitating repair. Mutation involving p53 is found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovarian, bladder, colon, lung, and melanoma.Host Species: Rabbit
Clone: SP5
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human full-length wild type p53 protein
Molecular Weight: 53kDa
Positive Control: MDA-231 cells, Colon CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Spezifikation
p53 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
IVD | |
Recombinant human full-length wild type p53 protein |
SP5 | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |