Learn More
p63 Mouse, Clone: TP63/1786, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | p63 |
---|---|
Klon | TP63/1786 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921138
|
EnquireBio
8626-MSM6-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911138
|
EnquireBio
8626-MSM6-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
p63 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
8626 | |
Recombinant human p63 protein fragment (aa3-106) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
63kDa |
TP63/1786 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001316893 | |
TP63 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
HEK293 cells or Prostate Carcinoma or Lung or bladder squamous cell carcinoma |