Learn More
p63 Rabbit anti-Human, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 17781249 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17781249 20 μL 20 Mikroliter
16850566 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17781249 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL4881214320UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The p63 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human p63. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The p63 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spezifikation
Antigen p63
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1200 ug/mL
Konjugat CoraLite 488
Wirtsspezies Rabbit
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8626
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.