Learn More
p70(S6K) Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | p70(S6K) |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16885005
|
Proteintech
26587-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16875005
|
Proteintech
26587-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 non-identical kinase catalytic domains and phosphorylates several residues of the S6 ribosomal protein. The kinase activity of this protein leads to an increase in protein synthesis and cell proliferation. Amplification of the region of DNA encoding this gene and overexpression of this kinase are seen in some breast cancer cell lines. Alternate translational start sites have been described and alternate transcriptional splice variants have been observed but have not been thoroughly characterized.Spezifikation
p70(S6K) | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P23443 | |
6198 | |
p70(S6K) Fusion Protein Ag24073 | |
Primary | |
-20°C | |
RPS6KB1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
p70 alpha, p70 ribosomal S6 kinase alpha, p70 S6 kinase alpha, p70 S6K, p70 S6K 1, p70 S6K alpha, p70 S6KA, p70(S6K), p70(S6K) alpha, P70S6K1, PS6K, Ribosomal protein S6 kinase I, RPS6KB1, S6K, S6K beta 1, S6K1, STK14A | |
RPS6KB1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |