Learn More
p73α /β Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ p73α/β Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
161.00 € - 700.00 €
Spezifikation
Antigen p73alpha/beta Ab-2
Klon ER-15
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12652267
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-762-P0
200μg/mL 100 μL
161.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12662267
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-762-P1
200μg/mL 500 μL
376.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12692267
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-762-PABX
1mg/mL 200 μL
700.00 €
200 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12682267
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-762-P1ABX
1mg/mL 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12642267
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-762-P
200μg/mL 1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
p73 exhibits sequence homology to the p53's transcriptional activation, DNA binding, and oligomerization domains. However, adenovirus E1B 55K, simian virus 40 T, and human papillomavirus E6 do not physically interact with p73 indicating that the functions of these two proteins may differ under physiological conditions. p73 is expressed in either a full-length form (α) (MW ∽80kDa) or a shorter (Β) (MW ∽70kDa) mRNA variant, with exon 13 spliced out. Transient overexpression of p73 in cells can induce apoptosis and p21, a cellular p53 target gene primarily responsible for p53-dependent cell cycle arrest.
Host Species: Mouse
Clone: ER-15
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Monkey. Others not known.
Epitope: aa 380-637 (p73α)
Immunogen: Purified monkey recombinant p73α protein (aa 380-637)
Molecular Weight: 80kDa (p73α) and 70kDa (p73β)
Positive Control: COS monkey kidney cells and IM9 human myeloma cells; SK-N-AS human neuroblastoma cells lack p73α/β
Cellular Localization: Nuclear Ab-2 binds to both p73α and p73β in immunoprecipitation and Western Blot assays. Circumstantial evidence suggestes that the epitopes of Ab-2 and Ab-3 are different.
Recommended for:
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
  • Gel Supershift
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
p73alpha/beta Ab-2
Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cell Cycle
Purified monkey recombinant p73alpha protein (aa380-637)
Primary
ER-15
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human, Non-human Primate
IgG2a κ